Learn More
5-Chlorovaleryl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30352230
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30352230 250 mg 250 Milligramm
30356362 2.5 g 2.50 Gramm
30359245 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30352230 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC382545250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1575-61-7
Summenformel C5H8OCl2
Molekulargewicht (g/mol) 155.02
Synonym Apixaban Impurity 82
IUPAC-Name 5-chloropentanoyl chloride
SMILES ClCCCCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chlorovaleryl Chloride
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H8Cl2O/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2
Formelmasse 153.9952