Learn More
5-Chlorvanillsäure, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11405243
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
62936-23-6
C8H7ClO4
202.59
MFCD00016531
XBRYEHVBBMSSCG-UHFFFAOYSA-N
44215
3-Chlor-4-hydroxy-5-methoxybenzoesäure
COC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)Cl)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
62936-23-6
C8H7ClO4
202.59
MFCD00016531
XBRYEHVBBMSSCG-UHFFFAOYSA-N
44215
3-Chlor-4-hydroxy-5-methoxybenzoesäure
COC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)Cl)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Chlorovanillic acid
Schmelzpunkt 242°C to 248°C
Menge 25 g
Beilstein 2648897
Synonym 5-chlorovanillic acid, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy benzoic acid, 5-chlorovanillicacid, 5-chloro-vanillic acid, acmc-1b2hg, chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid, 5-chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid, benzoic acid,3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy
Formelmasse 202.6
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften