Learn More
5-Cyano-1-methylbenzoimidazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Cyano-1-methylbenzoimidazole |
| CAS | 53484-13-2 |
| Summenformel | C9H7N3 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H7N3/c1-12-6-11-8-4-7(5-10)2-3-9(8)12/h2-4,6H,1H3 |
| SMILES | Cn1cnc2cc(ccc12)C#N |
| IUPAC-Name | 1-Methylbenzimidazol-5-Carbonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 157.17 |
| Formelmasse | 157.064 |