Learn More
5-Cyan-2-(4-methylphenyl)-4-phenylthiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7039130
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1858255-59-0
C17H12N2S
276.357
MFCD22682956
WJJRSVUYJLIIIB-UHFFFAOYSA-N
2-4-methylphenyl-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile, 5-cyano-2-4-methylphenyl-4-phenylthiazole
98000061
2-(4-Methylphenyl)-4-Phenyl-1,3-Thiazol-5-Carbonitril
CC1=CC=C(C=C1)C2=NC(=C(S2)C#N)C3=CC=CC=C3
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1858255-59-0
C17H12N2S
276.357
MFCD22682956
WJJRSVUYJLIIIB-UHFFFAOYSA-N
2-4-methylphenyl-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile, 5-cyano-2-4-methylphenyl-4-phenylthiazole
98000061
2-(4-Methylphenyl)-4-Phenyl-1,3-Thiazol-5-Carbonitril
CC1=CC=C(C=C1)C2=NC(=C(S2)C#N)C3=CC=CC=C3
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Cyano-2-(4-methylphenyl)-4-phenylthiazole
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 276.35
Reinheit (%) 97%