Learn More
5-Cyan-2-methyl-4-phenylthiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15464388
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
84302-57-8
C11H8N2S
200.259
MFCD22682923
CLGMFVPFRMXIRG-UHFFFAOYSA-N
5-cyano-2-methyl-4-phenylthiazole, 2-methyl-4-phenyl-5-thiazolecarbonitrile
12793598
2-Methyl-4-Phenyl-1,3-Thiazol-5-Carbonitril
CC1=NC(=C(S1)C#N)C2=CC=CC=C2
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
84302-57-8
C11H8N2S
200.259
MFCD22682923
CLGMFVPFRMXIRG-UHFFFAOYSA-N
5-cyano-2-methyl-4-phenylthiazole, 2-methyl-4-phenyl-5-thiazolecarbonitrile
12793598
2-Methyl-4-Phenyl-1,3-Thiazol-5-Carbonitril
CC1=NC(=C(S1)C#N)C2=CC=CC=C2
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Cyano-2-methyl-4-phenylthiazole
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 5933758
Formelmasse 200.26
Reinheit (%) 97%