Learn More
5-Cyan-4-phenyl-2-(4-pyridyl)-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7039516
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1612886-77-7
C15H9N3S
263.318
MFCD22683013
FAOMVWUEFLWNPR-UHFFFAOYSA-N
4-phenyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonitrile, 5-cyano-4-phenyl-2-4-pyridyl thiazole
90643528
4-Phenyl-2-Pyridin-4-yl-1,3-Thiazol-5-Carbonitril
C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=N2)C3=CC=NC=C3)C#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1612886-77-7
C15H9N3S
263.318
MFCD22683013
FAOMVWUEFLWNPR-UHFFFAOYSA-N
4-phenyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonitrile, 5-cyano-4-phenyl-2-4-pyridyl thiazole
90643528
4-Phenyl-2-Pyridin-4-yl-1,3-Thiazol-5-Carbonitril
C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=N2)C3=CC=NC=C3)C#N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Cyano-4-phenyl-2-(4-pyridyl)thiazole
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 263.32
Reinheit (%) 97%