Learn More
5-Decin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429993
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429993 10 g -
11439993 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429993 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13050.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1942-46-7 | C10H18 | 138.254 g/mol
5-Decyne is used as APIs and intermediates. It is also used for chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Decin wird als APIs und Zwischenprodukte verwendet. Wird auch für die chemische Forschung verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1942-46-7
Summenformel C10H18
Molekulargewicht (g/mol) 138.254
MDL-Nummer MFCD00027277
InChI-Schlüssel JWBQJUFCNOLNNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-decyne, dibutylacetylene, 1,2-dibutylacetylene, acmc-209ey1, 5-decyne 8ci 9ci, 3,3?-diheptyloxacarbocyanine iodide
PubChem CID 16030
IUPAC-Name Dec-5-yn
SMILES CCCCC#CCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Decyne
Dichte 0.77
Siedepunkt 177°C to 178°C
Flammpunkt 54°C (129°F)
Geruch Petrol-like
Brechungsindex 1.433
Menge 10 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1697840
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 138.26
Reinheit (%) 98%