Learn More
5-Dehydro-Tolvaptan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Dehydro Tolvaptan |
| CAS | 137973-76-3 |
| Summenformel | C26H23ClN2O3 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | N-[4-[(7-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-5-oxo-1H-1-benzazepin-1-yl)carbonyl]-3-methylphenyl]-2-methylbenzamide, 1H-1-Benzazepine, Benzamide Deriv., 7-Chloro-1-[2-methyl-4-[(2-methylbenzoyl)amino]benzoyl]-5-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C26H23ClN2O3/c1-16-6-3-4-7-20(16)25(31)28-19-10-11-21(17(2)14-19)26(32)29-13-5-8-24(30)22-15-18(27)9-12-23(22)29/h3-4,6-7,9-12,14-15H,5,8,13H2,1-2H3,(H,28,31) |
| SMILES | Cc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(C(=O)N3CCCC(=O)c4cc(Cl)ccc34)c(C)c2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 446.93 |
| Formelmasse | 446.1397 |