Learn More
5-Delta-Brombutylhydantoin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-delta-Bromobutylhydantoin |
| CAS | 28484-49-3 |
| Summenformel | C7 H11 Br N2 O2 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H11BrN2O2/c8-4-2-1-3-5-6(11)10-7(12)9-5/h5H,1-4H2,(H2,9,10,11,12) |
| SMILES | BrCCCCC1NC(=O)NC1=O |
| IUPAC-Name | 5-(4-Brombutyl)imidazolidin-2,4-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 235.08 |
| Formelmasse | 234.0004 |