Learn More
5-Desoxy-D-ribose, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Deoxy-D-ribose |
| CAS | 13039-75-3 |
| Summenformel | C5H10O4 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H10O4/c1-2-3(6)4(7)5(8)9-2/h2-8H,1H3/t2-,3-,4-,5?/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-Name | (3R,4S,5R)-5-Methyloxolan-2,3,4-triol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 134.13 |
| Formelmasse | 134.0579 |