missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Desamino 5-Oxo-2,5-dihydro Lamotrigine, TRC

Artikelnummer. 18050930
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18050930 10 mg 10 Milligramm
18030060 50 mg 50 Milligramm
18051430 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18050930 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD28847010MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 252186-78-0
Summenformel C9 H6 Cl2 N4 O
Molekulargewicht (g/mol) 257.08
Synonym 3-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(4H)-one, 1,2,4-Triazin-5(2H)-one, 3-amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-, 3-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(2H)-one, 5-Desamino 5-Oxo-2,5-dihydro Lamotrigine
IUPAC-Name 3-amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-4H-1,2,4-triazin-5-one
SMILES NC1=NN=C(C(=O)N1)c2cccc(Cl)c2Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(4H)-one
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C9H6Cl2N4O/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(16)13-9(12)15-14-7/h1-3H,(H3,12,13,15,16)
Formelmasse 255.9919
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.