Learn More
5-Desamino 5-Oxo-2,5-dihydro Lamotrigine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(4H)-one |
| Menge | 25 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H6Cl2N4O/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(16)13-9(12)15-14-7/h1-3H,(H3,12,13,15,16) |
| Formelmasse | 255.9919 |
| Reinheit (%) | >95% |