Learn More
5-(Difluormethoxy)-1-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-carbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyroxasulfone metabolite 3 |
| CAS | 1379794-41-8 |
| Summenformel | C7 H5 F5 N2 O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1H-Pyrazole-4-carboxylic acid, 5-(difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-, 5-(Difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5F5N2O3/c1-14-4(17-6(8)9)2(5(15)16)3(13-14)7(10,11)12/h6H,1H3,(H,15,16) |
| SMILES | Cn1nc(c(C(=O)O)c1OC(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 5-(Difluormethoxy)-1-methyl-3-(trifluormethyl)pyrazol-4-carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 260.12 |
| Formelmasse | 260.022 |