Learn More
5-(Difluoromethyl)-1h-pyrazol-3-amine, TRC
Artikelnummer. 30369924
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30369924 1 g
30371475 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30369924 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4511401G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1284220-49-0
Summenformel C4H5F2N3
Molekulargewicht (g/mol) 133.1
SMILES Nc1cc([nH]n1)C(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Difluoromethyl)-1h-pyrazol-3-amine
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H5F2N3/c5-4(6)2-1-3(7)9-8-2/h1,4H,(H3,7,8,9)
Formelmasse 133.0452