Learn More
5-Dimethylamino-thiophen-2-carbaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Dimethylamino-thiophene-2-carbaldehyde |
| CAS | 24372-46-1 |
| Summenformel | C7H9NOS |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H9NOS/c1-8(2)7-4-3-6(5-9)10-7/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)c1ccc(C=O)s1 |
| IUPAC-Name | 5-(Dimethylamino)thiophen-2-carbaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 155.22 |
| Formelmasse | 155.0405 |