Learn More
5-Ethyl-1-nonanol, TRC
Artikelnummer. 30381953
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30381953 50 mg 50 Milligramm
30373254 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30381953 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE42002550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Ethyl-1-nonanol
CAS 137008-30-1
Summenformel C11 H24 O
Menge 50 mg
Synonym 5-Ethyl-1-nonanol
InChI-Formel InChI=1S/C11H24O/c1-3-5-8-11(4-2)9-6-7-10-12/h11-12H,3-10H2,1-2H3
SMILES CCCCC(CC)CCCCO
IUPAC-Name 5-ethylnonan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 172.308
Formelmasse 172.183
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.