Learn More
5-Ethyl-3-[[(2R)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-1H-indole, TRC
Artikelnummer. 30386746
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30386746 50 mg
30383481 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30386746 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE92490050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 209682-64-4
Summenformel C16H22N2
Molekulargewicht (g/mol) 242.36
Synonym Eletriptan Impurity
SMILES CCC1=CC2=C(C=C1)NC=C2C[C@H]3CCCN3C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Ethyl-3-[((2R)-1-methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-1H-indole
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H22N2/c1-3-12-6-7-16-15(9-12)13(11-17-16)10-14-5-4-8-18(14)2/h6-7,9,11,14,17H,3-5,8,10H2,1-2H3/t14-/m1/s1