Learn More
5-Fluor-2-Methoxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7031346
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
394-04-7
C8H7FO3
170.139
MFCD00671765
WPXFJBPJUGMYOD-UHFFFAOYSA-N
5-fluoro-2-methoxy-benzoic acid, 2-methoxy-5-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 5-fluoro-2-methoxy, 5-fluoro-2-methoxylbenzoic acid, pubchem2677, 5-fluoro-o-anisic acid, 2-carboxy-4-fluoroanisole, rarechem al bo 1468, buttpark 32\01-79
2737364
5-Fluor-2-Methoxybenzoesäure
COC1=C(C=C(C=C1)F)C(=O)O
394-04-7
C8H7FO3
170.139
MFCD00671765
WPXFJBPJUGMYOD-UHFFFAOYSA-N
5-fluoro-2-methoxy-benzoic acid, 2-methoxy-5-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 5-fluoro-2-methoxy, 5-fluoro-2-methoxylbenzoic acid, pubchem2677, 5-fluoro-o-anisic acid, 2-carboxy-4-fluoroanisole, rarechem al bo 1468, buttpark 32\01-79
2737364
5-Fluor-2-Methoxybenzoesäure
COC1=C(C=C(C=C1)F)C(=O)O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
5-Fluor-3-Hydroxy-2-Methylbenzoesäure1 wurde aus 5-Fluor-2-Methylbenzoesäure durch Nitration, Reduktion, Diazotierung und Hydrolyse synthetisiert. Ein weiteres Methylcarbamoyl-substituiertes Benzylamin12 wurde aus 5-Fluor-2-Methylbenzoesäure mittels sequenzieller Bromierung, Azido-Ersatz und Reduktion synthetisiert.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 86°C to 90°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 170.14
Reinheit (%) 97%