Learn More
5-Fluor-2-Methoxyphenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15464327
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
501008-41-9
C9H8FNO
165.17
MFCD00671773
BHJFTJPFOVONOM-UHFFFAOYSA-N
2-methoxy-5-fluorobenzyl cyanide, 2-5-fluoro-2-methoxyphenyl acetonitrile, 5-fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile, benzeneacetonitrile,5-fluoro-2-methoxy, 5-fluoro-2-methoxybenzeneacetonitrile, 5-fluoro-2-methoxyphenyl acetonitrile, 5-fluoro-2-methoxybenzyl cyanide, 2-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethanenitrile, 2-5-fluoranyl-2-methoxy-phenyl ethanenitrile
302685
2-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)acetonitrile
COC1=C(CC#N)C=C(F)C=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
501008-41-9
C9H8FNO
165.17
MFCD00671773
BHJFTJPFOVONOM-UHFFFAOYSA-N
2-methoxy-5-fluorobenzyl cyanide, 2-5-fluoro-2-methoxyphenyl acetonitrile, 5-fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile, benzeneacetonitrile,5-fluoro-2-methoxy, 5-fluoro-2-methoxybenzeneacetonitrile, 5-fluoro-2-methoxyphenyl acetonitrile, 5-fluoro-2-methoxybenzyl cyanide, 2-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethanenitrile, 2-5-fluoranyl-2-methoxy-phenyl ethanenitrile
302685
2-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)acetonitrile
COC1=C(CC#N)C=C(F)C=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Schmelzpunkt 53°C to 56°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 165.17
Reinheit (%) 97%