Learn More
5-Fluor-2-Nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7053986
22.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2369-11-1
C6H5FN2O2
156.12
MFCD00034065
PEDMFCHWOVJDNW-UHFFFAOYSA-N
5-Fluor-2-Nitroanilin
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2369-11-1
C6H5FN2O2
156.12
MFCD00034065
PEDMFCHWOVJDNW-UHFFFAOYSA-N
5-Fluor-2-Nitroanilin
5-Fluoro-2-nitroaniline as a intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Fluoro-2-Nitroanilin ist ein Zwischenprodukt in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-nitroaniline
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Synonym 4-bromo-2,6-xylenol, phenol, 4-bromo-2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-bromophenol, 2,6-xylenol, 4-bromo, pubchem9579, 2, 4-bromo, acmc-2097aq, 4-bromo-2,6 dimethylphenol, 5-bromo-2-hydroxy-m-xylene, ksc495g0d
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
SMILES NC1=CC(F)=CC=C1[N+]([O-])=O
PubChem CID 16919
Formelmasse 156.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest