Learn More
5-Fluor-2-Nitrotoluol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021557
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
446-33-3
C7H6FNO2
155.128
MFCD00007283
JHFOWEGCZWLHNW-UHFFFAOYSA-N
5-fluoro-2-nitrotoluene, 3-fluoro-6-nitrotoluene, 4-fluoro-2-methylnitrobenzene, 2-nitro-5-fluoro toluene, benzene, 4-fluoro-2-methyl-1-nitro, toluene, 5-fluoro-2-nitro, 2-nitro-5-fluorotoluene, 2-methyl-4-fluoronitrobenzene, 3-methyl-4-nitrofluorobenzene, 4-fluoro-2-methyl-1-nitro-benzene
94956
4-Fluor-2-Methyl-1-Nitrobenzol
CC1=C(C=CC(=C1)F)[N+](=O)[O-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
446-33-3
C7H6FNO2
155.128
MFCD00007283
JHFOWEGCZWLHNW-UHFFFAOYSA-N
5-fluoro-2-nitrotoluene, 3-fluoro-6-nitrotoluene, 4-fluoro-2-methylnitrobenzene, 2-nitro-5-fluoro toluene, benzene, 4-fluoro-2-methyl-1-nitro, toluene, 5-fluoro-2-nitro, 2-nitro-5-fluorotoluene, 2-methyl-4-fluoronitrobenzene, 3-methyl-4-nitrofluorobenzene, 4-fluoro-2-methyl-1-nitro-benzene
94956
4-Fluor-2-Methyl-1-Nitrobenzol
CC1=C(C=CC(=C1)F)[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-nitrotoluene
Schmelzpunkt ∼20°C
Dichte 1.27
Siedepunkt 97°C to 98°C (10 mmHg)
Flammpunkt 87°C (188°F)
Brechungsindex 1.528
Menge 10 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2046652
Formelmasse 155.13
Reinheit (%) ≥98%