Learn More
5-Fluorbenzoxazol-2-thiol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15464467
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Fluorobenzoxazole-2-thiol
CAS 13451-78-0
Schmelzpunkt 238°C to 240°C
Summenformel C7H4FNOS
MDL-Nummer MFCD08447021
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Synonym 5-fluorobenzo d oxazole-2-thiol, 5-fluorobenzoxazole-2-thiol, 2-mercapto-5-fluorobenzoxazole, 5-fluoro-2-mercaptobenzoxazole, 5-fluoro-1,3-benzoxazole-2-thiol, acmc-1brc5, 2-mercapto-5-fluorobenzoxazole;, 5-fluoro-2 3h-benzoxazolethiene, 2 3h-benzoxazolethione,5-fluoro
InChI-Schlüssel UVHVJSJZCPFGET-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)NC(=S)O2
IUPAC-Name 5-Fluor-3H-1,3-Benzoxazol-2-Thion
Molekulargewicht (g/mol) 169.173
PubChem CID 10797208
Formelmasse 169.18
Reinheit (%) 97%