Learn More
5-Fluorindol-2-Carbonsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020736
23.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
399-76-8
C9H6FNO2
179.15
MFCD00005612
WTXBRZCVLDTWLP-UHFFFAOYSA-N
5-fluoroindole-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-fluoroindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-fluoro, chembl23507, spectrum_001495, pubchem1683, specplus_000678, opera_id_1340, spectrum2_001469, spectrum3_001043
1820
5-Fluoro-1H-Indol-2-Carbonsäure
C1=CC2=C(C=C1F)C=C(N2)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
399-76-8
C9H6FNO2
179.15
MFCD00005612
WTXBRZCVLDTWLP-UHFFFAOYSA-N
5-fluoroindole-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-fluoroindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-fluoro, chembl23507, spectrum_001495, pubchem1683, specplus_000678, opera_id_1340, spectrum2_001469, spectrum3_001043
1820
5-Fluoro-1H-Indol-2-Carbonsäure
C1=CC2=C(C=C1F)C=C(N2)C(=O)O
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid,is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Fluorindol-2-carbonsäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Es ist in Wasser sehr löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∼259°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 153217
Löslichkeitsinformationen It is highly soluble in water.
Formelmasse 179.15
Reinheit (%) ≥98%