Learn More
5-Fluoroindole-3-butyric Acid, TRC
Artikelnummer. 30401526
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30401526 250 mg
30401952 500 mg
30393904 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30401526 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF402818250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 319-72-2
Summenformel C12H12FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 221.23
Synonym 4-(5-Fluoro-1H-indol-3-yl)butanoic Acid
SMILES OC(=O)CCCc1c[nH]c2ccc(F)cc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoroindole-3-butyric Acid
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H12FNO2/c13-9-4-5-11-10(6-9)8(7-14-11)2-1-3-12(15)16/h4-7,14H,1-3H2,(H,15,16)
Formelmasse 221.0852