Learn More
5-Fluorindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-134748
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
399-52-0
C8H6FN
135.14
MFCD00005671
ODFFPRGJZRXNHZ-UHFFFAOYSA-N
5-fluoroindole, 1h-indole, 5-fluoro, 5-fluoro indole, indole, 5-fluoro, 5-fluoro-indole, 5-fluor-1h-indol, 5-fluoroindol, 5-fluoro-indol, 3fuf, pubchem1681
67861
CHEBI:72818
5-fluoro-1H-indole
FC1=CC=C2NC=CC2=C1
399-52-0
C8H6FN
135.14
MFCD00005671
ODFFPRGJZRXNHZ-UHFFFAOYSA-N
5-fluoroindole, 1h-indole, 5-fluoro, 5-fluoro indole, indole, 5-fluoro, 5-fluoro-indole, 5-fluor-1h-indol, 5-fluoroindol, 5-fluoro-indol, 3fuf, pubchem1681
67861
CHEBI:72818
5-fluoro-1H-indole
FC1=CC=C2NC=CC2=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Fluoroindole
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 44.0°C to 48.0°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 135.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver