Learn More
5-Fluornicotinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Fluornicotinsäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese, in Farbstoffen und in der agrochemischen Industrie verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
5-Fluornicotinsäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese, in Farbstoffen und in der agrochemischen Industrie verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Fluoronicotinic acid |
Schmelzpunkt | 193°C to 198°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
Formelmasse | 141.1 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |