Learn More
5-Fluoroquinazolin-4-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2702834
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
436-72-6
C8H5FN2O
164.14
MFCD00173674
UXEZULVIMJVIFB-UHFFFAOYSA-N
5-fluoro-4-hydroxyquinazoline, 5-fluoroquinazolin-4-ol, 5-fluoroquinazolin-4 1h-one, 5-fluoroquinazolin-4 3h-one, 5-fluoro-4-quinazolone, 5-fluoro-3h-quinazolin-4-one, 4 1h-quinazolinone, 5-fluoro, pubchem6307, 5-fluoroquinazolin-4-one, acmc-209jv3
2737331
FC1=C2C(NC=NC2=O)=CC=C1
436-72-6
C8H5FN2O
164.14
MFCD00173674
UXEZULVIMJVIFB-UHFFFAOYSA-N
5-fluoro-4-hydroxyquinazoline, 5-fluoroquinazolin-4-ol, 5-fluoroquinazolin-4 1h-one, 5-fluoroquinazolin-4 3h-one, 5-fluoro-4-quinazolone, 5-fluoro-3h-quinazolin-4-one, 4 1h-quinazolinone, 5-fluoro, pubchem6307, 5-fluoroquinazolin-4-one, acmc-209jv3
2737331
FC1=C2C(NC=NC2=O)=CC=C1
Chemischer Name oder Material 5-Fluoroquinazolin-4-ol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 5-Fluor-1,4-dihydrochinazolin-4-on
Formelmasse 164.14
Reinheit (%) 97%