missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Formyl-2'-O-methylcytidin, TRC

Artikelnummer. 30406191
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30406191 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30406191 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF70166010MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Formyl-2’-O-methylcytidine
CAS 176858-79-0
Summenformel C11 H15 N3 O6
Menge 10 mg
Synonym 4-Amino-1-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-5-carbaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C11H15N3O6/c1-19-8-7(17)6(4-16)20-10(8)14-2-5(3-15)9(12)13-11(14)18/h2-3,6-8,10,16-17H,4H2,1H3,(H2,12,13,18)/t6-,7-,8-,10-/m1/s1
SMILES CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=C(C=O)C(=NC2=O)N
IUPAC-Name 4-Amino-1-[(2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxy-tetrahydrofuran-2-yl]-2-oxo-pyrimidin-5-carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 285.253
Formelmasse 285.0961
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.