missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroic Acid Hydrochloride Salt, TRC

Artikelnummer. 30138287
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138287 100 mg 100 Milligramm
30010538 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30138287 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF700980100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2469007-14-3
Summenformel C15H17ClN6O4
Molekulargewicht (g/mol) 380.79
Synonym 4-[[(2-Amino-5-formyl-1,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoic Acid, 5-Formyltetrahydropteroic Acid Hydrochloride Salt, p-[[(2-Amino-5-formyl-5,6,7,8-tetrahydro-4-hydroxy-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoic Acid Hydrochloride Salt
IUPAC-Name 4-(((2-amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzoic acid
SMILES O=C1C2=C(NCC(CNC3=CC=C(C(O)=O)C=C3)N2C=O)NC(N)=N1.Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroic Acid Hydrochloride Salt
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H16N6O4.ClH/c16-15-19-12-11(13(23)20-15)21(7-22)10(6-18-12)5-17-9-3-1-8(2-4-9)14(24)25;/h1-4,7,10,17H,5-6H2,(H,24,25)(H4,16,18,19,20,23);1H
Formelmasse 380.1
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.