Learn More
5-Formylfuran-2-boronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047187
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
27329-70-0
C5H5BO4
139.901
MFCD01114696
JUWYQISLQJRRNT-UHFFFAOYSA-N
2-formylfuran-5-boronic acid, 5-formylfuran-2-yl boronic acid, 5-formyl-2-furanboronic acid, 5-formylfuran-2-boronic acid, 5-formyl-2-furylboronic acid, 5-formyl-2-furanylboronic acid, 2-formylfuran-5-boronicacid, 5-formyl-2-furyl boronic acid, 5-formyl-2-furanyl boronic acid, boronic acid, 5-formyl-2-furanyl
2734355
5-Formylfuran-2-Borsäure
B(C1=CC=C(O1)C=O)(O)O
27329-70-0
C5H5BO4
139.901
MFCD01114696
JUWYQISLQJRRNT-UHFFFAOYSA-N
2-formylfuran-5-boronic acid, 5-formylfuran-2-yl boronic acid, 5-formyl-2-furanboronic acid, 5-formylfuran-2-boronic acid, 5-formyl-2-furylboronic acid, 5-formyl-2-furanylboronic acid, 2-formylfuran-5-boronicacid, 5-formyl-2-furyl boronic acid, 5-formyl-2-furanyl boronic acid, boronic acid, 5-formyl-2-furanyl
2734355
5-Formylfuran-2-Borsäure
B(C1=CC=C(O1)C=O)(O)O
As a bifunctional reagent used in the synthesis of π -extended heteroarylfuran systems. Reactant involved in Suzuki coupling for synthesis of stable dye-sensitized solar cells. Reactant involved in synthesis of biologically active molecules including, heteroarylation for the synthesis of HIF-1 inhibitors, disalicylic acid-furanyl derivatives to inhibit ephrin binding, HIV-1 integrase inhibitors, epidermal growth factor receptor inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Als bifunktionales Reagenz zur Synthese von π-erweiterten Heteroarylfuran-Systemen verwendet. Reagenz, das an der Suzuki-Kopplung beteiligt ist, um stabile farbstoffsensibilisierte Solarzellen zu synthetisieren. Reagenz, das an der Synthese von biologisch aktiven Molekülen beteiligt ist, einschließlich Heteroarylierung für die Synthese von HIF1-Hemmern, Disalicylsäure-Furanyl-Derivaten zur Hemmung der Ephrin-Bindung, HIV-1Integrase-Inhibitoren und epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor-Inhibitoren.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Formylfuran-2-boronic acid
Schmelzpunkt ∽140°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 1637050
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 139.9
Reinheit (%) 95%