Learn More
5-Hexen-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422428
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11422428 25 g 25 Gramm
11412428 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422428 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15766.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 821-41-0 | C6H12O | 100.161 g/mol
5-Hexen-1-ol is used in cyclization to a tetrahydropyran by phenylselenoetherification. It is also used as a building block in synthetic chemistry. Further, it is used to prepare 6-bromo-hex-1-ene by reaction with phosphorus tribromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Hexen-1-ol wird bei der Zyklisierung zu einem Tetrahydropyran durch Phenylselenoetherifikation verwendet. Es wird auch als Baustein in der synthetischen Chemie verwendet. Darüber hinaus wird es zur Vorbereitung 6 von -Bromo-hex-1-en durch Reaktion mit Phosphor-Tribromid verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 821-41-0
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.161
MDL-Nummer MFCD00002981
InChI-Schlüssel UIZVMOZAXAMASY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexen-1-ol, 1-hexen-6-ol, 5-hexenol, unii-57pd1rf6g7, 5-hexene-1-ol, 5-hexanol, hex-1-en-6-ol, acmc-209pn9, ho ch2 4ch=ch2
PubChem CID 69963
IUPAC-Name Hex-5-en-1-ol
SMILES C=CCCCCO
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Hexen-1-ol
Schmelzpunkt <-20°C
Dichte 0.842
Siedepunkt 152°C to 155°C
Flammpunkt 59°C (138°F)
Prozentgehaltsbereich 97%
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.436
Menge 25 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1236458
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit