Learn More
5-Hexen-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10644902
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
821-41-0
C6H12O
100.16
UIZVMOZAXAMASY-UHFFFAOYSA-N
5-hexen-1-ol, 1-hexen-6-ol, 5-hexenol, unii-57pd1rf6g7, 5-hexene-1-ol, 5-hexanol, hex-1-en-6-ol, acmc-209pn9, ho ch2 4ch=ch2
69963
Hex-5-en-1-ol
C=CCCCCO
821-41-0
C6H12O
100.16
UIZVMOZAXAMASY-UHFFFAOYSA-N
5-hexen-1-ol, 1-hexen-6-ol, 5-hexenol, unii-57pd1rf6g7, 5-hexene-1-ol, 5-hexanol, hex-1-en-6-ol, acmc-209pn9, ho ch2 4ch=ch2
69963
Hex-5-en-1-ol
C=CCCCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Hexen-1-ol
Farbe Farblos
Dichte 0.8725g/mL
Siedepunkt 152.0°C to 155.0°C
Flammpunkt 47°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CH(CH2)4OH
Brechungsindex 1.4340 to 1.4360
Menge 25 mL
Beilstein 01,IV,2137
Relative Dichte 0.8725
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 18.6g/L (20°C).
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Hexen-1-ol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.