Learn More
5-Hexen-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10647162 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10647162 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10644902 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
11944621 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10647162 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 213040050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 821-41-0 | C6H12O | 100.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 821-41-0
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
InChI-Schlüssel UIZVMOZAXAMASY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexen-1-ol, 1-hexen-6-ol, 5-hexenol, unii-57pd1rf6g7, 5-hexene-1-ol, 5-hexanol, hex-1-en-6-ol, acmc-209pn9, ho ch2 4ch=ch2
PubChem CID 69963
IUPAC-Name Hex-5-en-1-ol
SMILES C=CCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hexen-1-ol
Farbe Farblos
Dichte 0.8725g/mL
Siedepunkt 152.0°C to 155.0°C
Flammpunkt 47°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CH(CH2)4OH
Brechungsindex 1.4340 to 1.4360
Menge 5 mL
Beilstein 01,IV,2137
Relative Dichte 0.8725
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 18.6g/L (20°C).
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Hexen-1-ol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.