Learn More
5-Hydrazino-2(1H)-chinolinonhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Hydrazino-2(1H)-quinolinone Hydrochloride |
| CAS | 372078-45-0 |
| Summenformel | C9H10ClN3O |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 5-Hydrazinyl-2(1H)-quinolinone Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H9N3O.ClH/c10-12-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(13)11-7;/h1-5,12H,10H2,(H,11,13);1H |
| SMILES | Cl.NNc1cccc2NC(=O)C=Cc12 |
| IUPAC-Name | 5-Hydrazinyl-1H-chinolin-2-on;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 211.65 |
| Formelmasse | 211.0512 |