Learn More
5-Hydroxy-2,4-dimethylheptannitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Hydroxy-2,4-dimethylheptanenitrile |
| CAS | 76771-97-6 |
| Summenformel | C9H17NO |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy-2,4-dimethyl-heptanenitrile |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H17NO/c1-4-9(11)8(3)5-7(2)6-10/h7-9,11H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC(O)C(C)CC(C)C#N |
| IUPAC-Name | 5-Hydroxy-2,4-Dimethylheptannitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 155.24 |
| Formelmasse | 155.131 |