Learn More
5-Hydroxy-2-indolcarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758188
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
21598-06-1
C9H6NO3
176.15
MFCD00005615
BIMHWDJKNOMNLD-UHFFFAOYSA-M
5-hydroxyindole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-2-indolecarboxylic acid, 5-hydroxyindole-2-carboxylicacid, zlchem 754, pubchem1716, acmc-20am33, 5-hydroxy-indole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-1h-2-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy
88958
5-hydroxy-1H-indole-2-carboxylate
OC1=CC=C2NC(=CC2=C1)C([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
21598-06-1
C9H6NO3
176.15
MFCD00005615
BIMHWDJKNOMNLD-UHFFFAOYSA-M
5-hydroxyindole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-2-indolecarboxylic acid, 5-hydroxyindole-2-carboxylicacid, zlchem 754, pubchem1716, acmc-20am33, 5-hydroxy-indole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-1h-2-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy
88958
5-hydroxy-1H-indole-2-carboxylate
OC1=CC=C2NC(=CC2=C1)C([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxy-2-indolecarboxylic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 249.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 177.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Dampfende Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Hydroxy-2-indolecarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.