Learn More
5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone, TRC
Artikelnummer. 30396380
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30396380 250 mg 250 Milligramm
30403173 2.5 g -
30395083 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30396380 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH806385250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31405-60-4
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
IUPAC-Name 1-(5-hydroxy-2-methoxyphenyl)ethanone
SMILES COc1ccc(O)cc1C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)8-5-7(11)3-4-9(8)12-2/h3-5,11H,1-2H3
Formelmasse 166.063