Learn More
5-Hydroxy-2-methylpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441617
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11441617 100 g 100 Gramm
11421617 5 g 5 Gramm
11431617 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441617 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25014.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1121-78-4 | C6H7NO | 109.128 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1121-78-4
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.128
MDL-Nummer MFCD00006339
InChI-Schlüssel DHLUJPLHLZJUBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxy-2-methylpyridine, 2-methyl-5-hydroxypyridine, 3-hydroxy-6-methylpyridine, 6-methyl-3-pyridinol, 3-pyridinol, 6-methyl, 6-methyl-3-hydroxypyridine, 5-hydroxy-2-picoline, unii-uke16jp1jr, 2-methyl-5-pyridinol, uke16jp1jr
PubChem CID 14275
IUPAC-Name 6-Methylpyridin-3-ol
SMILES CC1=NC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxy-2-methylpyridine
Schmelzpunkt 167°C to 171°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 107077
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 99%