Learn More
5-Hydroxy-4H-Chromen-4-one, 95%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3485903
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
3952-69-0
C9H6O3
162.144
MFCD00100605
CJMXMDVAKVSKFI-UHFFFAOYSA-N
5-hydroxy-4h-chromen-4-one, 5-hydroxychromone, 5-hydroxy-4h-1-benzopyran-4-one, 5-hydroxy-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,5-hydroxy
5479462
5-Hydroxychromen-4-on
C1=CC2=C(C(=O)C=CO2)C(=C1)O
3952-69-0
C9H6O3
162.144
MFCD00100605
CJMXMDVAKVSKFI-UHFFFAOYSA-N
5-hydroxy-4h-chromen-4-one, 5-hydroxychromone, 5-hydroxy-4h-1-benzopyran-4-one, 5-hydroxy-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,5-hydroxy
5479462
5-Hydroxychromen-4-on
C1=CC2=C(C(=O)C=CO2)C(=C1)O
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxy-4H-chromen-4-one
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 162.14
Reinheit (%) Tech.
Güte Eigenschaften