Learn More
5-Hydroxypropranololhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Hydroxy Propranolol Hydrochloride |
| CAS | 62117-35-5 |
| Summenformel | C16 H21 N O3 . H Cl |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy Propranolol HCl |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H21NO3.ClH/c1-11(2)17-9-12(18)10-20-16-8-4-5-13-14(16)6-3-7-15(13)19;/h3-8,11-12,17-19H,9-10H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2c(O)cccc12 |
| IUPAC-Name | 5-[2-Hydroxy-3-(Propan-2-ylamino)propoxy]naphthalin-1-ol;Hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 311.804 |
| Formelmasse | 311.129 |