Learn More
5-Hydroxytopotecan-Dihydrochlorid (Diastereomerengemisch), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-hydroxy Topotecan dihydrochloride (mixture of diastereomers) |
| CAS | 504413-73-4 |
| Summenformel | C23 H23 N3 O6 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 10-[(dimethylamino)methyl]-4-ethyl-4,9,12-trihydroxy-, (4S)-, (4S)-10-[(Dimethylamino)methyl]-4-ethyl-4,9,12-trihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 10-Hydroxy-9-[(dimethylamino)methyl]-5-hydroxy-(20S,5RS)-camptothecin |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H23N3O6/c1-4-23(31)15-8-17-19-12(20(28)26(17)21(29)14(15)10-32-22(23)30)7-11-13(9-25(2)3)18(27)6-5-16(11)24-19/h5-8,20,27-28,31H,4,9-10H2,1-3H3/t20?,23-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(C(O)c4cc5c(CN(C)C)c(O)ccc5nc34)C2=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 437.45 |
| Formelmasse | 437.1587 |