Learn More
5-Hydroxymethyl-4-methoxy-2,3-dimethylpyridin-N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30391888
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30391888 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30391888 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94789010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxymethyl-4-methoxy-2,3-dimethylpyridine N-oxide
CAS 1159977-40-8
Summenformel C9H13NO3
Menge 10 mg
Synonym 5-Hydroxymethyl-2,3-dimethyl-4-methoxypyridine N-oxide
InChI-Formel InChI=1S/C9H13NO3/c1-6-7(2)10(12)4-8(5-11)9(6)13-3/h4,11H,5H2,1-3H3
SMILES COc1c(C)c(C)[n+]([O-])cc1CO
IUPAC-Name (4-Methoxy-5,6-dimethyl-1-oxidopyridin-1-ium-3-yl)methanol
Molekulargewicht (g/mol) 183.2
Formelmasse 183.0895