Learn More
5-Hydroxymethyl-4-methoxy-2,3-dimethylpyridin-N-oxid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Hydroxymethyl-4-methoxy-2,3-dimethylpyridine N-oxide |
| CAS | 1159977-40-8 |
| Summenformel | C9H13NO3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 5-Hydroxymethyl-2,3-dimethyl-4-methoxypyridine N-oxide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H13NO3/c1-6-7(2)10(12)4-8(5-11)9(6)13-3/h4,11H,5H2,1-3H3 |
| SMILES | COc1c(C)c(C)[n+]([O-])cc1CO |
| IUPAC-Name | (4-Methoxy-5,6-dimethyl-1-oxidopyridin-1-ium-3-yl)methanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 183.2 |
| Formelmasse | 183.0895 |