Learn More
5-Hydroxyoxindol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15658685 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15658685 1 g 1 Gramm
15668685 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15658685 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 153550010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3416-18-0
Summenformel C8H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 149.15
InChI-Schlüssel ZGTUSQAQXWSMDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyoxindole, 5-hydroxyindolin-2-one, 5-hydroxy-1,3-dihydro-indol-2-one, 2,3-dihydro-5-hydroxyindol-2-one, 5-hydroxy-2-oxyindole, 5-hydroxy-2-indolinone, 5-hydroxy-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-hydroxy-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 2-indolinone, 5-hydroxy, 5-hydroxy-oxindole
PubChem CID 76955
IUPAC-Name 5-Hydroxy-1,3-dihydroindol-2-on
SMILES C1C2=C(C=CC(=C2)O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxyoxindole
Schmelzpunkt 266.0°C to 272.0°C
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 149.15
Reinheit (%) 96%