Learn More
5-Hydroxypentansäure-Natriumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Hydroxypentanoic Acid Sodium Salt |
| CAS | 37435-69-1 |
| Summenformel | C5H9NaO3 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Sodium 5-Hydroxypentanoate, Sodium 5-Hydroxyvalerate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H10O3.Na/c6-4-2-1-3-5(7)8;/h6H,1-4H2,(H,7,8);/q;+1/p-1 |
| SMILES | OCCCCC(O[Na])=O |
| IUPAC-Name | Natrium;5-Hydroxypentanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 140.11 |
| Formelmasse | 140.0449 |