Learn More
5-Iod-1-Methyl-1H-Pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Synonym | 5-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-iodopyrazole, 1h-pyrazole,5-iodo-1-methyl, 1h-pyrazole, 5-iodo-1-methyl, 1-methyl-5-iodo-1h-pyrazole |
IUPAC-Name | 5-Iod-1-methyl-1H-pyrazol |
Formelmasse | 208 |
Reinheit (%) | 97% |