Learn More
5-Iodo-2'-Desoxyzytidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7042101
109.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
2 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
611-53-0
C9H12IN3O4
353.12
MFCD00038063
WEVJJMPVVFNAHZ-RRKCRQDMSA-N
5-iodo-2'-deoxycytidine, ibacitabine, 2'-deoxy-5-iodocytidine, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-iodopyrimidin-2 1h-one, ibacitabine inn, ibacitabinum latin, ibacitabina spanish, cytidine, 2'-deoxy-5-iodo, iododeoxycytidine, unii-3ek8532dzv
65050
4-Amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodopyrimidin-2-on
NC1=NC(=O)N(C=C1I)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
611-53-0
C9H12IN3O4
353.12
MFCD00038063
WEVJJMPVVFNAHZ-RRKCRQDMSA-N
5-iodo-2'-deoxycytidine, ibacitabine, 2'-deoxy-5-iodocytidine, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-iodopyrimidin-2 1h-one, ibacitabine inn, ibacitabinum latin, ibacitabina spanish, cytidine, 2'-deoxy-5-iodo, iododeoxycytidine, unii-3ek8532dzv
65050
4-Amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodopyrimidin-2-on
NC1=NC(=O)N(C=C1I)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
5-Iodo-2'-deoxycytidine is used in the construction of DNA oligomers to enable structural studies and photoactivated cross-linking. It is used in the synthesis of other modified nucleosides, such as 5-ethynylferrocenyl-2?-deoxycytidine used in semiconductor electrodes and 10-(2-deoxyβ-D-ribofuranosyl)pyrimido[4,5:4,5]pyrimido[1,6-a]indole-6,9(7H)-dione (dCPPI).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Iodo-2′-Desoxycytidin wird beim Aufbau von DNA-Oligomeren verwendet, um Strukturstudien und photoaktivierte Vernetzung zu ermöglichen. Wird zur Synthese anderer modifizierter Nukleoside verwendet, wie 5-Ethynylferrocenyl-2′-Deoxycytidin, das in Halbleiterelektroden und 10-(2-Deoxyβ-D-Ribofuranosyl)Pyrimido[4′,5′:4,5]pyrimido[1,6-a]indol-6,9(7H)-Dion (dCPPI) verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Iodo-2'-deoxycytidine
Schmelzpunkt 180°C to 183°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 353.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver