Learn More
5-Iod-2-furaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355485
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11355485 1 g 1 Gramm
11365485 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355485 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19670.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2689-65-8 | C5H3IO2 | 221.981 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2689-65-8
Summenformel C5H3IO2
Molekulargewicht (g/mol) 221.981
MDL-Nummer MFCD00159503
InChI-Schlüssel QPGPCPKDVSPJAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodo-2-furaldehyde, 5-iodofurfural, 5-iodo-2-furancarboxaldehyde, 5-iodo-2-furaldehdye, 2-furancarboxaldehyde, 5-iodo, 5-iodofuraldehyde, acmc-209gtv, 5-iodofurancarboxaldehyde, 5-iodanylfuran-2-carbaldehyde
PubChem CID 693264
IUPAC-Name 5-iodofluran-2-Carbaldehyd
SMILES C1=C(OC(=C1)I)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Iodo-2-furaldehyde
Schmelzpunkt 126°C to 127°C
Menge 1 g
Beilstein 108406
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Formelmasse 221.98
Reinheit (%) 97%