Learn More
5-Iod-2-methoxypyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4228745
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
13472-61-2
C6H6INO
235.03
NTXRNCUPGYOZCN-UHFFFAOYSA-N
2-methoxy-5-iodopyridine, pyridine, 5-iodo-2-methoxy, pyridine,5-iodo-2-methoxy, pubchem6606, acmc-1c1li, 5-iodanyl-2-methoxy-pyridine
23423786
5-Iod-2-Methoxypyridin
COC1=NC=C(C=C1)I
13472-61-2
C6H6INO
235.03
NTXRNCUPGYOZCN-UHFFFAOYSA-N
2-methoxy-5-iodopyridine, pyridine, 5-iodo-2-methoxy, pyridine,5-iodo-2-methoxy, pubchem6606, acmc-1c1li, 5-iodanyl-2-methoxy-pyridine
23423786
5-Iod-2-Methoxypyridin
COC1=NC=C(C=C1)I
Chemischer Name oder Material 5-Iodo-2-methoxypyridine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 106°C to 108°C (30.0 Torr)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 235.03
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Iodo-2-methoxypyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.