Learn More
5-Iodo-2-pyrrolidin-1ylpyridin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10361130
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10361130 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10361130 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00164DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Iodo-2-pyrrolidin-1ylpyridine
CAS 494771-62-9
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H11IN2
Menge 1 g
Synonym 5-iodo-2-pyrrolidin-1-yl pyridine, 5-iodo-2-pyrrolidin-1ylpyridine, 5-iodo-2-1-pyrrolidinyl pyridine, acmc-1aqgd, 5-iodo-2-1-pyrrolidino pyridine
InChI-Schlüssel PAGIQNSDEQQUIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCN(C1)C2=NC=C(C=C2)I
IUPAC-Name 5-Ood-2-pyrrolidin-1-ylpyridin
Molekulargewicht (g/mol) 274.105
PubChem CID 21914402
Formelmasse 274.1
Reinheit (%) 97%